Learn More
Tioacetato de S-metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469563 5 g 5 g
11479563 25 g 25 g
11489563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12400.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1534-08-3
Fórmula molecular C3H6OS
Peso molecular (g/mol) 90.14
Número MDL MFCD00014989
Clave InChI OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
PubChem CID 73750
ChEBI CHEBI:51280
Nombre IUPAC S-metil etanotioato
SMILES CC(=O)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl thioacetate
Densidad 1.024
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.14
Porcentaje de pureza ≥98%