Learn More
Hidriodida de piridina-4-carbotioimidato de s-metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489325 1 g 1 g
15499325 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51774.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185165-63-2
Fórmula molecular C7H9IN2S
Peso molecular (g/mol) 280.127
Número MDL MFCD12026517
Clave InChI CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
PubChem CID 46736575
Nombre IUPAC piridina-4-carboximidotioato de metilo;hidriodida
SMILES CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Punto de fusión 182°C to 186°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.13
Porcentaje de pureza 96%