Learn More
S-metil N, N-Dietiltiocarbamato (TRC)
Código de producto. 30137679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137679 50 mg 50 miligramos
30133593 100 mg 100 miligramos
17923225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30173050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37174-63-3
Fórmula molecular C6 H13 N O S
Peso molecular (g/mol) 147.24
Sinónimo Disulfiram Impurity 3
Nombre IUPAC S-metil N,N-dietilcarbamotioato
SMILES CCN(CC)C(=O)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0718
Porcentaje de pureza >95%