Learn More
S-Metil-N,N-dietiliocarbamato Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30010301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010301 5 mg 5 miligramos
30010319 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3017805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140703-15-7
Fórmula molecular C6 H13 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 163.24
Sinónimo Disulfiram Impurity 4
Nombre IUPAC N,N-dietil-1-metilsulfinilformamida
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0667