Learn More
S-Metil-N, N-dietiliocarbamato Sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone |
| CAS | 155514-79-7 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3S/c1-4-7(5-2)6(8)11(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-1-metilsulfonilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 179.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0616 |