Learn More
S-Metil metanotiolsulfonato, 97%
Código de producto. 10793514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793514 5 g Frasco de vidrio 5 g
10171043 1 g Frasco de vidrio 1 g
10197783 25 g Frasco de vidrio 25 g
11945731 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10793514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197390050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS : 2949-92-0 | C2H6O2S2| 126,19 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2949-92-0
Fórmula molecular C2H6O2S2
Peso molecular (g/mol) 126.19
Número MDL MFCD00007565
Clave InChI XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
PubChem CID 18064
ChEBI CHEBI:74357
Nombre IUPAC metilsulfonilsulfanilmetano
SMILES CSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl methanethiolsulfonate
Densidad 1.2270g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 71.0°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2SCH3
Índice de refracción 1.5118
Cantidad 5 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Gravedad específica 1.227
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación