Learn More
Diclorhidrato de S-metil-L-tiocitrulina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-L-thiocitrulline, Hydrochloride |
| CAS | 156719-39-0 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O2S.ClH/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CSC(=N)NCCC[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-5-[(C-metilsulfanilcarbonimidoil)amino]pentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 241.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0652 |