Learn More
S-Metil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30475770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475770 1 g 1 g
30465784 5 g 5 g
30472771 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2946551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-84-4
Fórmula molecular C4 H9 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 135.19
Sinónimo S-Methylcysteine, L-Methylcysteine, H-Cys(Me)-OH, (R)-2-amino-3-(methylthio)propanoic acid, 3-(Methylthio)-L-alanine, (R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, (-)-S-Methyl-L-cysteine
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-ácido metilsulfanilo-propanoico
SMILES CSC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0354