Learn More
S-metil-L-cisteína sulfóxido, TRC
Código de producto. 30133285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133285 1 g 1 g
17937154 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2995481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6853-87-8
Fórmula molecular C4H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 151.18
Sinónimo 3-(methylsulfinyl)-L-Alanine, Kale anemia factor NSC 226572
Nombre IUPAC (2R)-3-hidrosulfinilo-2-ácido metilaminopropanoico
SMILES O=C(O)[C@H](CS=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-L-cysteine sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8NO3S/c1-5-3(2-9-8)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0303
Porcentaje de pureza >95%