Learn More
S-Methyl-L-cysteine, MedChemExpress
Código de producto. 16478866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478866
Marca: Medchem Express HYB2188
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress S-Methyl-L-cysteine is a natural product that acts as a substrate in the catalytic antioxidant system mediated by methionine sulfoxide reductase A (MSRA), with antioxidative, neuroprotective, and anti-obesity activities.
S-Methyl-L-cysteine is a natural product that acts as a substrate in the catalytic antioxidant system mediated by methionine sulfoxide reductase A (MSRA), with antioxidative, neuroprotective, and anti-obesity activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-L-cysteine
CAS 1187-84-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO2S
Sinónimo L-S-Methylcysteine
Información de solubilidad H2O : 30 mg/mL (221.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@@H](CSC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 135.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism