Learn More
S-Metil-L-cisteína-d3, TRC
Código de producto. 30477544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477544 100 mg 100 miligramos
30465812 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294657100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331907-56-2
Fórmula molecular C4H6D3NO2S
Peso molecular (g/mol) 138.2
Sinónimo S-Methylcysteine-d3, S-Methyl-(R)-cysteine-d3, 3-(Methylthio)alanine-d3
SMILES N[C@@H](CSC([2H])([2H])[2H])C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-L-cysteine-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3