Learn More
Hemisulfato de S-metil-isotiouronio, TRC
Código de producto. 30466623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466623 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3149601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Fórmula molecular C2H6N2S.1/2H2SO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC metil carbamimidotioato; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 139.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0177