Learn More
Hemisulfato de S-metil-isotiouronio-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-isothiouronium-13C Hemisulfate |
| CAS | 113899-62-0 |
| Fórmula molecular | C13CH6N2S . 1/2H 2SO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamimidothioic-13C Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium-13C Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2S.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)/i2+1; |
| SMILES | N[13C](SC)=N.O=S(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.015 |