Learn More
S-Metil Fenitrotión, TRC
Código de producto. 30135136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135136 500 mg 500 miligramos
30135070 250 mg 250 miligramos
30012036 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305130500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3344-14-7
Fórmula molecular C9H12NO5PS
Peso molecular (g/mol) 277.23
Sinónimo O,S-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) Ester Phosphorothioic Acid, 8062HC, Isosumithion, Sumithion S-isomer, O,S-Dimethyl O-(3-Methyl-4-nitrophenyl) Phosphorothioate
Nombre IUPAC 4-[metoxi(metilsulfanil)fosforil]oxi-2-metil-1-nitrobenceno
SMILES O=P(OC)(SC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyl Fenitrothion
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(13,14-2)17-3/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0174