Learn More
S-Metil-d3-tioacetaminofén, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-d3-thioacetaminophen |
| CAS | 1215669-56-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H8 N O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2S/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Sc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | N-[4-hidroxi-3-(trideuteriometilsulfanil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 200.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0699 |