Learn More
S-metil-D-penicilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-D-penicillamine |
| CAS | 29913-84-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Methylthio)-D-valine, S-Methylpenicillamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)([C@H](C(=O)O)N)SC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-metilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0667 |