Learn More
S-Metil-3-tioacetaminofén, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl-3-thioacetaminophen |
| CAS | 37398-23-5 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2S/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CSc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-3-metilsulfanilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 197.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.051 |