Learn More
(S)-3-(4,4-difluorociclohexanocarboxamido)-3-fenilpropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Methyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate |
| CAS | 948592-19-6 |
| Fórmula molecular | C17H21F2NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid','β-[[(4,4-difluorocyclohexyl)carbonyl]amino]-','methyl ester','(βS)- (ACI), Methyl (βS)-β-[[(4,4-difluorocyclohexyl)carbonyl]amino]benzenepropanoate (ACI), (S)-Methyl 3-(4,4-Difluorocyclohexanecarboxamido)-3-Phenylpropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21F2NO3/c1-23-15(21)11-14(12-5-3-2-4-6-12)20-16(22)13-7-9-17(18,19)10-8-13/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3,(H,20,22)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](NC(=O)C1CCC(F)(F)CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-[(4,4-difluorociclohexanocarbonil)amino]-3-fenilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1489 |