Learn More
Clorhidrato de (S)-metil 2-metilpirrolidina-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 220060-08-2 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | alpha-Methyl L-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10-2)4-3-5-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@]1(C)CCCN1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-metilpirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0713 |