Learn More
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacético, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065943 5 g Frasco de vidrio 5 g
10022950 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26164-26-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00064216
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metoxi-2-fenilacético
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 10, I, 84
Condición de rotación específica +160° (20°C c=1,methanol)
Rotación específica + 160
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino o cristales