Learn More
Cloruro de (S)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10237413 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10237413 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10471861 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10237413 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 264112500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20445-33-4
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.62
Número MDL MFCD00067105
Clave InChI PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Sinónimo s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
Nombre IUPAC cloruro de (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoilo
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 213.0°C to 214.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6365
Gravedad específica 1.34
Condición de rotación específica +132° (20°C c=6,CHCl3)
Rotación específica + 132.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.