Learn More
(S)-(+)-Metopreno, TRC
Código de producto. 17991815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991815 1 g 1 g
17943815 100 mg 100 miligramos
17901925 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2258151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65733-16-6
Fórmula molecular C19 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 310.47
Sinónimo (S)-Methoprene, 2,4-Dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-, 1-methylethyl ester, (2E,4E,7S)-, 2,4-Dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-, 1-methylethyl ester, [S-(E,E)]-, (+)-Methoprene, (7S)-Methoprene, Altosid XR Briquets, Altoside CP 10, Altoside CP 2, Diacon II, Extinguish, Precor, S-Methoprene, ZR 2458, d-Methoprene
Nombre IUPAC propan-2-il (2E,4E,7S)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato
SMILES COC(C)(C)CCC[C@H](C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Methoprene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2508
Porcentaje de pureza >95%