Learn More
(S)-metocarbamol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Methocarbamol |
| CAS | 108914-10-9 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate, (2S)- (9CI, ACI), 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate, (S)- (ZCI), Carbamic acid, (-)-2-hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester (7CI), (S)-Methocarbamol, (2S)-3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, (S)-3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccccc1OC[C@H](O)COC(=O)N |
| Nombre IUPAC | carbamato de [(2S)-2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 241.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.095 |