Learn More
Ácido [S-metanosulfonilcisteamina]etilendiamina-N,N,N',N'-tetraacético (mezcla de mono-MTS y bis-MTS) (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [S-Methanethiosulfonylcysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid |
| CAS | 832733-28-5 |
| Fórmula molecular | C13H23N3O9S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9,12-Bis(carboxymethyl)-7-oxo-2,3-dithia-6,9,12-triazatetradecan-14-oic acid 2,2-Dioxide, MTS-EDTA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3O9S2/c1-27(24,25)26-5-2-14-10(17)6-15(7-11(18)19)3-4-16(8-12(20)21)9-13(22)23/h2-9H2,1H3,(H,14,17)(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMILES | O=C(CN(CCN(CC(NCCSS(=O)(C)=O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2'-((2-((carboximetil)(2-((2-((metilsulfonil)tio)etil)amino)-2-oxoetil)amino)etil)azanediil)diacético |
| Peso molecular (g/mol) | 429.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.09 |