Learn More
(S)-Metalaxyl, TRC
Código de producto. 30136380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136380 500 mg 500 miligramos
17963035 250 mg 250 miligramos
17914735 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258970500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69516-34-3
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 279.332
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)-L-Alanine Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-(N-(2-metaxiacetil)-2,6-dimetilanilino)propanoato
SMILES COCC(=O)N([C@@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Metalaxyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.147