Learn More
(S)-(+)-Clorhidrato de Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30470446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470446 25 mg 25 miligramos
30473148 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22507525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34333-71-6
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 282.809
Sinónimo (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, (+)-Mepivacaine Hydrochloride, (+)-1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, MonoHydrochloride, (+)-Mepivacaine Hydrochloride, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, Ripovacaine EP Impurity C
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.15