Learn More
(S)-Mefenitoína, TRC
Código de producto. 30011138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011138 100 mg 100 miligramos
17933125 50 mg 50 miligramos
17982925 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70989-04-7
Fórmula molecular C12H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (5S)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (S)-, (5S)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (+)-Mephenytoin, (+)-Mesantoin, (+)-S-Mephenytoin, (S)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, (S)-Mephenytoin, d-Mephenytoin
Nombre IUPAC (5S)-5-etil-3-metil-5-fenilimidazolidina-2,4-dión
SMILES CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Mephenytoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055
Porcentaje de pureza >95%