Learn More
Clorhidrato de S-(+)-Mecamilamina, TRC
Código de producto. 30481140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481140 10 mg 10 miligramos
30471197 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20259510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107596-30-5
Fórmula molecular C11 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.75
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (1:1), (1R,2S,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride, (1R,2S,4S)- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride, (1R-exo)-, (+)-Mecamylamine hydrochloride, Dexmecamylamine hydrochloride, NIH 11008, NIH 11008 hydrochloride, S-(+)-Mecamylamine hydrochloride, TC 5214 hydrochloride, (S)-Mecamylamine hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,3S,4R)-N,2,2,3-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptano-3-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@@]1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(+)-Mecamylamine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1441