Learn More
(S)-MCPG, MedChemExpress
Código de producto. 16455737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455737 5 mg 5 miligramos
16462576 25 mg 25 miligramos
16442998 10 mg 10 miligramos
16439566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100406
MedChemExpress (S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-MCPG
Forma física Solid
CAS 150145-89-4
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (+)-MCPG
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (4.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=C([C@](C)(N)C(O)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 209.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 99.61%