Learn More
S-(+)-Marmesin, MedChemExpress
Código de producto. 16473946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473946 25 mg 25 miligramos
16459268 10 mg 10 miligramos
16441688 5 mg 5 miligramos
16434937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2176
MedChemExpress S-(+)-Marmesin is a natural coumarin, exhibiting COX-2/5-LOX dual inhibitory activity.
S-(+)-Marmesin is a natural coumarin, exhibiting COX-2/5-LOX dual inhibitory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(+)-Marmesin
CAS 13849-08-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (+)-Marmesin (S)-Marmesin
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (8.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC3=C(O[C@H](C(C)(O)C)C3)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 246.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid