Learn More
Ácido (S)-(+)-mandélico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487337 5 g 5 g
11497337 25 g 25 g
11407347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15061.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(+)-mandélico es un reactivo versátil utilizado en la resolución de racematos y en la preparación de amidas, intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17199-29-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00004495
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Mandelic acid
Punto de fusión 131°C to 135°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 5 g
Rotación óptica +155° (c=5 in Water)
Sensibilidad Light sensitive