Learn More
Ácido (S)-(-)-málico-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Malic Acid-2,3,3-D3 |
| CAS | 59652-74-3 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H3 O5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Butanedioic-d3 acid, hydroxy-, - (9 CI), (2 S)-2-Hydroxybutanedioic-2,3,3-d2 acid, L-Malic acid-2,3,3-d3, (S)-(-)-Malic-2,3,3-d3 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5 H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)[C@]([2 H])(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3 S)-2,2,3-trideuterio-3-hidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 137.1059 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0404 g/mol |
| Mostrar más |