Learn More
(S)-luliconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Luliconazole |
| CAS | 256424-63-2 |
| Fórmula molecular | C14H9Cl2N3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αE)-α-[(4S)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m1/s1 |
| SMILES | ClC1=C([C@@H](CS/2)SC2=C(N3C=CN=C3)/C#N)C=CC(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-[(4S)-4-(2,4-diclorofenil)-1,3-ditiolan-2-ilideno]-2-imidazol-1-ilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.9615 |