Learn More
Dímero de (S)-lisinopril, TRC
Código de producto. 30465057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
30465057 0.25 mg 0.25 miligramo
1 options
Código de producto. 30465057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4690100.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Lisinopril Dimer
CAS 1356839-89-8
Fórmula molecular C42 H60 N6 O9
Cantidad 0.25 mg
Sinónimo Lisinopril Dimer, (S)-Lisinopril Dimer, (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(2S)-1-[[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexyl]amino]carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Lisinopril Dihydrate Imp. G (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C42H60N6O9/c43-25-9-7-17-32(38(50)47-27-11-19-35(47)41(54)55)45-31(23-21-29-13-3-1-4-14-29)37(49)44-26-10-8-18-33(39(51)48-28-12-20-36(48)42(56)57)46-34(40(52)53)24-22-30-15-5-2-6-16-30/h1-6,13-16,31-36,45-46H,7-12,17-28,43H2,(H,44,49)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)/t31-,32-,33-,34-,35-,36-/m0/s1
SMILES NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-1-[[(5S)-5-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]-6-[(2S)-2-carboxipirrolidin-1-il]-6-oxohexil]amino]-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]hexanoil]pirrolidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 792.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.4422
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.