Learn More
(S)-Linagliptin, TRC
Código de producto. 30008433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008433 10 mg 10 miligramos
30007698 100 mg 100 miligramos
30012521 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46589510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668270-11-9
Fórmula molecular C25H28N8O2
Peso molecular (g/mol) 472.54
Sinónimo 8-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione
Nombre IUPAC 8-[(3S)-3-aminopiperidina-1-il]-7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]purina-2,6-dione
SMILES O=C(N(C)C(N=C(N1C[C@@H](N)CCC1)N2CC#CC)=C2C3=O)N3CC4=NC5=CC=CC=C5C(C)=N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Linagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2335
Porcentaje de pureza >95%