Learn More
(S)-(-)-Limoneno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317996 250 g 250 g
11307996 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13244.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-limoneno se usa para inhibir la proliferación de células cancerígenas del colon y en aceites esenciales artificiales para producir (+)-carvona. Es un componente activo de la trementina. También se utiliza en aromas, fragancias y cosméticos, y se puede usar como disolvente y agente humidificante. Además de esto, se utiliza para producir resinas.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases fuertes y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-54-8
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.238
Número MDL MFCD00001558
Clave InChI XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
Nombre IUPAC (4S)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno
SMILES CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Limonene
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.844
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 250 g
Número UN UN2052
Beilstein 2323991
Índice Merck 14,5493
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Rotación óptica −90° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-Limonene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Limonene