Learn More
(S)-Leucic acid, MedChemExpress
Product Code. 16411919
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
16411919 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16411919 Supplier Medchem Express Supplier No. HY30215
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress (S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
(S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-Leucic acid
Forma física Powder
CAS 13748-90-8
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97.0%