Learn More
(S)-Ketorolac, TRC
Código de producto. 30394311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394311 10 mg
30403498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK23560510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66635-92-5
Fórmula molecular C15H13NO3
Peso molecular (g/mol) 255.27
Sinónimo 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (1S)-, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (S)-, (1S)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, (-)-Ketorolac, (S)-Ketorolac, S-(-)-Ketorolac
SMILES OC(=O)[C@H]1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Ketorolac
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0895