Learn More
(S)-Ketorolac, MedChemExpress
Código de producto. 16493786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493786 25 mg 25 miligramos
16481008 5 mg 5 miligramos
16408538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0580A
MedChemExpress (S)-Ketorolac is a nonsteroidal anti-inflammatory agent. (S)-ketorolac exhibits potent COX1 and COX2 enzyme inhibition.
(S)-Ketorolac is a nonsteroidal anti-inflammatory agent. (S)-ketorolac exhibits potent COX1 and COX2 enzyme inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Ketorolac
CAS 66635-92-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13NO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo (-)-Ketorolac
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (783.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2CC[C@@H]3C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 255.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation