Learn More
(S)-(+)-Ketoprofeno, TRC
Código de producto. 30138394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138394 500 mg 500 miligramos
30005250 1 g 1 g
30006184 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK200805500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22161-81-5
Fórmula molecular C16 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen
Nombre IUPAC (2S)-2-(3-benzoilfenil)ácido propanoico
SMILES C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ketoprofen
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0943