Learn More
(S)-JQ-35, MedChemExpress
Código de producto. 16461127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461127 50 mg 50 miligramos
16445656 100 mg 100 miligramos
16427627 5 mg 5 miligramos
16414878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117286
MedChemExpress (S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.
(S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-JQ-35
Forma física Solid
CAS 1349719-98-7
Color Pink
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34ClN7OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TEN-010
Información de solubilidad DMSO : ≥ 85 mg/mL (157.37 mM)
SMILES O=C(NCCCN1CCN(C)CC1)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
Peso molecular (g/mol) 540.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.12
Porcentaje de pureza 95.99%