Learn More
(S)-Isotimolol, TRC
Código de producto. 30407693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407693 10 mg -
30389174 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91800010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158636-96-5
Fórmula molecular C13 H24 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 316.42
Sinónimo (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol
Nombre IUPAC (2S)-3-(tert-butilamino)-2-[(4-morfolina 4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propano-1-ol
SMILES CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Isotimolol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1569