Learn More
(S)-isotimolol, Mikromol™
Código de producto. 30464190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464190 4 x 25 mg -
17909939 100 mg 100 miligramos
17959609 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464190 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0440.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-isotimolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Isotimolol
CAS 158636-96-5
Nombres de analitos o componentes (S)-Isotimolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H24 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2
Nombre IUPAC (2S)-3-(terc-butilamino)-2-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 316.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1569 g/mol