Learn More
(S)-isotimolol, Mikromol™
Descripción
(S)-isotimolol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Isotimolol |
| CAS | 158636-96-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-Isotimolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H24 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(terc-butilamino)-2-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-1-ol |
| Mostrar más |