Learn More
Clorhidrato de (S)-isopropil-2-aminopropanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Isopropyl-2-aminopropanoate Hydrochloride |
| CAS | 62062-65-1 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, Isopropyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine 2-Propyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, O-Isopropyl-L-alanine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)9-6(8)5(3)7;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)[C@H](C)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-aminopropanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 167.634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.071 |