Learn More
(S)-indoxacarb 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323362 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323362 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14325520AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Indoxacarb
CAS 173584-44-6
Nombres de analitos o componentes (S)-Indoxacarb
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H17 Cl F3 N3 O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (4aS)-, Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, (S)-Indoxacarb, Activyl, Advion, Advion fire ant bait, Avatar, Avaunt, Avaunt 30WDG, Avaunt 30WG, DPX-KN 128, DPX-MP 062-381, DPX-MP 062-382, DPX-MP 062-385, DPX-MP 062-390, DPX-MP 062-391, DPX-MP 062-400, Explicit, Indoxacarb, Indoxacarb MP, KN 128, Parkway Mole Cricket Bait, Provaunt, S-(+)-Indoxacarb, Steward, Steward 30WG, Steward EC, Steward Gold
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
SMILES COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
Nombre IUPAC (4aS)-7-cloro-2-[metoxicarbonil-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoil]-3,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazina-4a-carboxilato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 527.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.0707 g/mol