Learn More
Ácido (S)-(-)-indolina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10525501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10525501 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10525501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342080050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 79815-20-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO2
Número MDL MFCD00070578
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −112.5° (20°C c=1,1N HCl)
Rotación específica -112.5
Sinónimo s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
Clave InChI QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2,3-dihidro-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 163.18
PubChem CID 2733920
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.