Learn More
(S)-imazamox, TRC
Código de producto. 30397070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30397070 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30397070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2685555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Imazamox
CAS 355838-61-8
Fórmula molecular C15H19N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Methoxymethyl-2-((4S)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) Nicotinic Acid, 2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)/t15-/m0/s1
SMILES COCc1cnc(C2=NC(=O)[C@@](C)(N2)C(C)C)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-(metoximetil)-2-[(5S)-5-metil-4-oxo-5-propan-2-il-1H-imidazol-2-il]piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 305.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1376