Learn More
(S)-imazamox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Imazamox |
| CAS | 355838-61-8 |
| Fórmula molecular | C15H19N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxymethyl-2-((4S)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) Nicotinic Acid, 2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | COCc1cnc(C2=NC(=O)[C@@](C)(N2)C(C)C)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(metoximetil)-2-[(5S)-5-metil-4-oxo-5-propan-2-il-1H-imidazol-2-il]piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 305.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1376 |