Learn More
(S)-(+)-Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 17931605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931605 100 mg 100 miligramos
17934465 1 g 1 g
17970335 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI140010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51146-56-6
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (+)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, (αS)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ibuprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%